Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagenase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagenase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6367-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052790
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
13-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_002418.1
Collagenase 3 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4322
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MMP13
Recombinant Protein
E. coli
YNVFPRTLKW SKMNLTYRIV NYTPDMTHSE VEKAFKKAFK VWSDVTPLNF TRLHDGIADI MISFGIKEHG DFYPFDGPSG LLAHAFPPGP NYGGDAHFDD DETWTSSSKG YNLFLVAAHE FGHSLGLDHS KDPGALMFPI YTYTGKSHFM LPDDDVQGIQ SLYGPGDEDP NPKHPKTPDK CDPSLSLDAI TSLRGETMIF KDRFFWRLHP QQVDAELFLT KSFWPELPNR IDAAYEHPSH DLIFIFRGRK FWALNGYDIL EGYPKKISEL GLPKEVKKIS AAVHFEDTGK TLLFSGNQVW RYDDTNHIMD KDYPRLIEED FPGIGDKVDA VYEKNGYIYF FNGPIQFEYS IWSNRIVRVM PANSILWC