Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(XVIII) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(XVIII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8749-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_085059.2
Collagen alpha-1(XVIII) chain Protein
Research Use Only
COL18A1
Recombinant Protein
Yeast
QPVLHLVALN SPLSGGMRGI RGADFQCFQQ ARAVGLAGTF RAFLSSRLQD LYSIVRRADR AAVPIVNLKD ELLFPSWEAL FSGSEGPLKP GARIFSFDGK DVLRHPTWPQ KSVWHGSDPN GRRLTESYCE TWRTEAPSAT GQASSLLGGR LLGQSAASCH HAYIVLCIEN SFMTASK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
80781
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol