Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COL4A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COL4A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5853-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908249
  • 1210.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000082.2
COL4A3 Protein
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1285
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
COL4A3
Recombinant Protein
E. coli
FVFTRHSQTT AIPSCPEGTV PLYSGFSFLF VQGNQRAHGQ DLGTLGSCLQ RFTTMPFLFC NVNDVCNFAS RNDYSYWLST PALMPMNMAP ITGRALEPYI SRCTVCEGPA IAIAVHSQTT DIPPCPHGWI SLWKGFSFIM FTSAGSEGTG QALASPGSCL EEFRASPFLE CHGRGTCNYY SNSYSFWLAS LNPERMFRKP IPSTVKAGEL EKIISRCQVC MK