Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNTFR Protein
A cDNA sequence encoding the CNTFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre CNTFR Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11474-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11474-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11474-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CNTFR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CNTFR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQRHSPQEAP HVQYERLGSD VTLPCGTANW DAAVTWRVNG TDLAPDLLNG SQLVLHGLEL GHSGLYACFH RDSWHLRHQV LLHVGLPPRE PVLSCRSNTY PKGFYCSWHL PTPTYIPNTF NVTVLHGSKI MVCEKDPALK NRCHIRYMHL FSTIKYKVSI SVSNALGHNA TAITFDEFTI VKPDPPENVV ARPVPSNPRR LEVTWQTPST WPDPESFPLK FFLRYRPLIL DQWQHVELSD GTAHTITDAY AGKEYIIQVA AKDNEIGTWS DWSVAAHATP WTEEPRHLTT EAQAAETTTS TTSSLAPPPT TKICDPGELG S
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.