missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CNTF Protein

A DNA sequence encoding the Human CNTF, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000605.1
ID de gen (Entrez) 1270
Nombre CNTF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15963778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10413-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15943778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10413-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10413-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15953778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10413-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000605.1
CNTF Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MAFTEHSPLT PHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALTESYVK HQGLNKNINL DSADGMPVAS TDQWSELTEA ERLQENLQAY RTFHVLLARL LEDQQVHFTP TEGDFHQAIH TLLLQVAAFA YQIEELMILL EYKIPRNEAD GMPINVGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRFIS SHQTGIPARG SHYIANNKKM
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
1270
Research Use Only
CNTF
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 150 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 6.7 M 103 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications