Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNPY2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNPY2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8489-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054901
  • 160.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001177920.1
CNPY2 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10330
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CNPY2
Recombinant Protein
E. coli
RSQDLHCGAC RALVDELEWE IAQVDPKKTI QMGSFRINPD GSQSVVEVPY ARSEAHLTEL LEEICDRMKE YGEQIDPSTH RKNYVRVVGR NGESSELDLQ GIRIDSDISG TLKFACESIV EEYEDELIEF FSREADNVKD KLCSKRTDLC DHALHISHDE L