Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNGA4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNGA4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9966-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001032406.1
CNGA4 Protein
Research Use Only
CNGA4
Recombinant Protein
E. coli
MSQDTKVKTT ESSPPAPSKA RKLLPVLDPS GDYYYWWLNT MVFPVMYNLI ILVCRACFPD LQHGYLVAWL VLDYTSDLLY LLDMVVRFHT GFLEQGILVV DKGRISSRYV RTWSFFLDLA SLMPTDVVYV RLGPHTPTLR LNRFLRAPRL FEAFDRTETR TAYPNAFRIA KLMLYIFVVI HWNSCLYFAL SRYLGFGRDA WVYPDPAQPG FERLRRQYLY SFYFSTLILT TVGDTPPPAR EEEYLFMVGD FLLAVMGFAT IMGSMSSVIY NMNTADAAFY PDHALVKKYM KLQHVNRKLE RRVIDWYQHL QINKKMTNEV AILQHLPERL RAEVAVSVHL STLSRVQIFQ NCEASLLEEL VLKLQPQTYS PGEYVCRKGD IGQEMYIIRE GQLAVVADDG ITQYAVLGAG LYFGEISIIN IKGNMSGNRR TANIKSLGYS DLFCLSKEDL REVLSEYPQA QTIMEEKGRE ILLKMNKLDV NAEAAEIALQ EATESRLRGL DQQLDDLQTK FARLLAELES SALKIAYRIE RLEWQTREWP MPEDLAEADD EGEPEEGTSK DEEGRASQEG PPGPE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1262
10 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol