Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC2 Protein
A cDNA sequence encoding the CLIC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CLIC2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957298
|
enQuireBio™
QP11448-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947298
|
enQuireBio™
QP11448-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937298
|
enQuireBio™
QP11448-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CLIC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CLIC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGLRPGTQV DPEIELFVKA GSDGESIGNC PFCQRLFMIL WLKGVKFNVT TVDMTRKPEE LKDLAPGTNP PFLVYNKELK TDFIKIEEFL EQTLAPPRYP HLSPKYKESF DVGCNLFAKF SAYIKNTQKE ANKNFEKSLL KEFKRLDDYL NTPLLDEIDPDSAEEPPVSR RLFLDGDQLT LADCSLLPKL NIIKVAAKKY RDFDIPAEFS GVWRYLHNAY AREEFTHTCP EDKEIENTYA NVAKQKS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |