Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC1 Protein
A cDNA sequence encoding the CLIC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | CLIC1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927298
|
enQuireBio™
QP11447-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917298
|
enQuireBio™
QP11447-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907298
|
enQuireBio™
QP11447-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CLIC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CLIC1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEEQPQVEL FVKAGSDGAK IGNCPFSQRL FMVLWLKGVT FNVTTVDTKR RTETVQKLCP GGQLPFLLYG TEVHTDTNKI EEFLEAVLCP PRYPKLAALN PESNTAGLDI FAKFSAYIKN SNPALNDNLE KGLLKALKVL DNYLTSPLPE EVDETSAEDE GVSQRKFLDG NELTLADCNL LPKLHIVQVV CKKYRGFTIP EAFRGVHRYL SNAYAREEFA STCPDDEEIE LAYEQVAKAL K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |