Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Clavesin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Clavesin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7684-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050171
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001010852.2
Clavesin-2 Protein
Research Use Only
CLVS2
Recombinant Protein
E. coli
MTHLQAGLSP ETLEKARLEL NENPDTLHQD IQEVRDMVIT RPDIGFLRTD DAFILRFLRA RKFHHFEAFR LLAQYFEYRQ QNLDMFKSFK ATDPGIKQAL KDGFPGGLAN LDHYGRKILV LFAANWDQSR YTLVDILRAI LLSLEAMIED PELQVNGFVL IIDWSNFTFK QASKLTPSML RLAIEGLQDS FPARFGGIHF VNQPWYIHAL YTVIRPFLKE KTRKRIFLHG NNLNSLHQLI HPEILPSEFG GMLPPYDMGT WARTLLDHEY DDDSEYNVDS YSMPVKEVEK ELSPKSMKRS QSVVDPTVLK RMDKNEEENM QPLLSLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
134829
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol