missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Clathrin interactor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Clathrin interactor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001182484.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9685 |
Nombre | Clathrin interactor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918139
|
enQuireBio™
QP5839-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938139
|
enQuireBio™
QP5839-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928139
|
enQuireBio™
QP5839-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948139
|
enQuireBio™
QP5839-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958139
|
enQuireBio™
QP5839-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968139
|
enQuireBio™
QP5839-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001182484.1 | |
Clathrin interactor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9685 | |
Research Use Only | |
CLINT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLNMWKVREL VDKATNVVMN YSEIESKVRE ATNDDPWGPS GQLMGEIAKA TFMYEQFPEL MNMLWSRMLK DNKKNWRRVY KSLLLLAYLI RNGSERVVTS AREHIYDLRS LENYHFVDEH GKDQGINIRQ KVKELVEFAQ DDDRLREERK KAKKNKDKYV GVSSDSVGGF RYSERYDPEP KSKWDEEWDK NKSAFPFSDK LGELSDKIGS TIDDTISKFR RKDREDSPER CSDSDEEKKA RRGRSPKGEF KDEEETVTTK HIHITQATET TTTRHKRTAN PSKTIDLGAA AHYTGDKASP DQNASTHTPQ SSVKTSVPSS KSSGDLVDLF DGTSQSTGGS ADLFGGFADF GSAAASGSFP SQVTATSGNG DFGDWSAFNQ APSGPVASSG EFFGSASQPA VELVSGSQSA LGPPPAASNS SDLFDLMGSS QATMTSSQSM NFSMMSTNTV GLGLPMSRSQ NTDMVQKSVS KTLPSTWSDP SVNISLDNLL PGMQPSKPQQ PSLNTMIQQQ NMQQPMNVMT QSFGAVNLSS PSNMLPVRPQ TNALIGGPMP MSMPNVMTGT MGMAPLGNTP MMNQSMMGMN MNIGMSAAGM GLTGTMGMGM PNIAMTSGTV QPKQDAFANF ANFSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |