Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Clathrin heavy chain 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Clathrin heavy chain 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5842-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001826.3
Clathrin heavy chain 2 Protein
Research Use Only
CLTCL1
Recombinant Protein
E. coli
LLVLSPRLDH TWTVSFFSKA GQLPLVKPYL RSVQSHNNKS VNEALNHLLT EEEDYQGLRA SIDAYDNFDN ISLAQQLEKH QLMEFRCIAA YLYKGNNWWA QSVELCKKDH LYKDAMQHAA ESRDAELAQK LLQWFLEEGK RECF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8218
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol