Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKS2 Protein
A cDNA sequence encoding the CKS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre CKS2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15957268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11439-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15947268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11439-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15937268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11439-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CKS2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The CKS2 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRGSHMAHKQ IYYSDKYFDE HYEYRHVMLP RELSKQVPKT HLMSEEEWRRLGVQQSLGWV HYMIHEPEPH ILLFRRPLPK DQQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.