Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKS1B Protein
A cDNA sequence encoding the CKS1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre CKS1B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11438-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15917268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11438-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15907268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11438-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CKS1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CKS1B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 150mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSHKQIY YSDKYDDEEF EYRHVMLPKD IAKLVPKTHL MSESEWRNLG VQQSQGWVHY MIHEPEPHIL LFRRPLPKKP KK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.