Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMT1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CKMT1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8676-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001015001.1
CKMT1A Protein
Research Use Only
CKMT1A
Recombinant Protein
E. coli
ASERRRLYPP SAEYPDLRKH NNCMASHLTP AVYARLCDKT TPTGWTLDQC IQTGVDNPGH PFIKTVGMVA GDEETYEVFA DLFDPVIQER HNGYDPRTMK HTTDLDASKI RSGYFDERYV LSSRVRTGRS IRGLSLPPAC TRAERREVER VVVDALSGLK GDLAGRYYRL SEMTEAEQQQ LIDDHFLFDK PVSPLLTAAG MARDWPDARG IWHNNEKSFL IWVNEEDHTR VISMEKGGNM KRVFERFCRG LKEVERLIQE RGWEFMWNER LGYILTCPSN LGTGLRAGVH IKLPLLSKDS RFPKILENLR LQKRGTGGVD TAATGGVFDI SNLDRLGKSE VELVQLVIDG VNYLIDCERR LERGQDIRIP TPVIHTKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1159
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol