Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the CKMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1158
Nombre CKMT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CKM
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15994228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10555-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15914238
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10555-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15904238
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10555-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1158
Research Use Only
CKM
Recombinant Protein
P. pastoris
MPFGNTHNKF KLNYKPEEEY PDLSKHNNHM AKVLTLELYK KLRDKETPSG FTVDDVIQTG VDNPGHPFIM TVGCVAGDEE SYEVFKELFD PIISDRHGGY KPTDKHKTDL NHENLKGGDD LDPNYVLSSR VRTGRSIKGY TLPPHCSRGE RRAVEKLSVE ALNSLTGEFK GKYYPLKSMT EKEQQQLIDD HFLFDKPVSP LLLASGMARD WPDARGIWHN DNKSFLVWVN EEDHLRVISM EKGGNMKEVF RRFCVGLQKI EEIFKKAGHP FMWNQHLGYV LTCPSNLGTG LRGGVHVKLA HLSKHPKFEE ILTRLRLQKR GTGGVDTAAV GSVFDVSNAD RLGSSEVEQV QLVVDGVKLM VEMEKKLEKG QSIDDMIPAQ K
Greater than 95.0% as determined bya) Analysis by RP-HPLCb) Analysis by SDS-PAGE
CKMT1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The biological activity measured by the enzymatic activity of Creatine phosphokinase procedure No. 45-UV, 1IU-1 micromole creatine phosphate was 537IU/mg at 37 degrees celsius corresponding to a Specific Activity of 1,863ng/ml.
Human
Untagged
CKMT1 contains 0.01M Tris-HCl, 0.075M NaCl, 10mM beta-mercaptoethanol, 50% glycerol, 0.1% sodium azide, pH 7.2.