Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CK2h Protein
A cDNA sequence encoding the CK2h was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
605.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Nombre | CK2h Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987248
|
enQuireBio™
QP11434-3UG |
3 μg |
605.00€
3 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967248
|
enQuireBio™
QP11434-10UG |
10 μg |
1210.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977248
|
enQuireBio™
QP11434-20UG |
20 μg |
2270.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CK2h Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CK2 Holoenzyme is supplied 0.5 mg/1ml in 25mM Tris-HCl, 500mM NaCl, 1mM DTT, 500 microm PMSF, 5% glycerol, pH 8.5. |