Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CIB2 Protein
A cDNA sequence encoding the CIB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10518 |
---|---|
Nombre | CIB2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CIB2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937238
|
enQuireBio™
QP11429-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927238
|
enQuireBio™
QP11429-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917238
|
enQuireBio™
QP11429-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10518 | |
Research Use Only | |
CIB2 | |
Human | |
His | |
The CIB2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl and 1mM PMSF. |
CIB2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNKQTIFTE EQLDNYQDCT FFNKKDILKL HSRFYELAPN LVPMDYRKSP IVHVPMSLII QMPELRENPF KERIVAAFSE DGEGNLTFND FVDMFSVLCE SAPRELKANY AFKIYDFNTD NFICKEDLEL TLARLTKSEL DEEEVVLVCD KVIEEADLDG DGKLGFADFE DMIAKAPDFL STFHIRI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |