missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CIB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CIB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10519 |
---|---|
Nombre | CIB1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CIB1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907238
|
enQuireBio™
QP11428-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987228
|
enQuireBio™
QP11428-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997228
|
enQuireBio™
QP11428-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
10519 | |
Research Use Only | |
CIB1 | |
Human | |
His | |
The CIB1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 5mM DTT. |
CIB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGGSGSRLSK ELLAEYQDLT FLTKQEILLA HRRFCELLPQ EQRTVESSLR AQVPFEQILS LPELKANPFK ERICRVFSTS PAKDSLSFED FLDLLSVFSD TATPDIKSHY AFRIFDFDDD GTLNREDLSR LVNCLTGEGE DTRLSASEMK QLIDNILEES DIDRDGTINL SEFQHVISRS PDFASSFKIV L | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |