Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHST10 Protein
A cDNA sequence encoding the CHST10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | CHST10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15977228
|
enQuireBio™
QP11427-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957228
|
enQuireBio™
QP11427-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967228
|
enQuireBio™
QP11427-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CHST10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CHST10 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTFKDPDVYS AKQEFLFLTT MPEVRKLPEE KHIPEELKPT GKELPDSQLV QPLVYMERLE LIRNVCRDDA LKNLSHTPVS KFVLDRIFVC DKHKILFCQT PKVGNTQWKK VLIVLNGAFS SIEEIPENVV HDHEKNGLPR LSSFSDAEIQ KRLKTYFKFF IVRDPFERLI SAFKDKFVHN PRFEPWYRHE IAPGIIRKYR RNRTETRGIQ FEDFVRYLGD PNHRWLDLQF GDHIIHWVTY VELCAPCEIM YSVIGHHETL EDDAPYILKE AGIDHLVSYP TIPPGITVYN RTKVEHYFLG ISKRDIRRLY ARFEGDFKLF GYQKPDFLLN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |