Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 1b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 1b, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_065145.2
ID de gen (Entrez) 57132
Nombre Charged multivesicular body protein 1b Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16010581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7751-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16030581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7751-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16020581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7751-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7751-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16050581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7751-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7751-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_065145.2
Charged multivesicular body protein 1b Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
57132
Research Use Only
CHMP1B
Recombinant Protein
E. coli
MSNMEKHLFN LKFAAKELSR SAKKCDKEEK AEKAKIKKAI QKGNMEVARI HAENAIRQKN QAVNFLRMSA RVDAVAARVQ TAVTMGKVTK SMAGVVKSMD ATLKTMNLEK ISALMDKFEH QFETLDVQTQ QMEDTMSSTT TLTTPQNQVD MLLQEMADEA GLDLNMELPQ GQTGSVGTSV ASAEQDELSQ RLARLRDQV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.