Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 1b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 1b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7751-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065145.2
Charged multivesicular body protein 1b Protein
Research Use Only
CHMP1B
Recombinant Protein
E. coli
MSNMEKHLFN LKFAAKELSR SAKKCDKEEK AEKAKIKKAI QKGNMEVARI HAENAIRQKN QAVNFLRMSA RVDAVAARVQ TAVTMGKVTK SMAGVVKSMD ATLKTMNLEK ISALMDKFEH QFETLDVQTQ QMEDTMSSTT TLTTPQNQVD MLLQEMADEA GLDLNMELPQ GQTGSVGTSV ASAEQDELSQ RLARLRDQV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
57132
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol