Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CGREF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CGREF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | CGREF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937148
|
enQuireBio™
QP11400-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917148
|
enQuireBio™
QP11400-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927148
|
enQuireBio™
QP11400-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CGREF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CGREF1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPKDGVT RPDSEVQHQL LPNPFQPGQE QLGLLQSYLK GLGRTEVQLE HLSREQVLLY LFALHDYDQS GQLDGLELLS MLTAALAPGA ANSPTTNPVI LIVDKVLETQ DLNGDGLMTP AELINFPGVA LRHVEPGEPL APSPQEPQAV GRQSLLAKSP LRQETQEAPG PREEAKGQVE ARRESLDPVQ EPGGQAEADG DVPGPRGEAE GQAEAKGDAP GPRGEAGGQA EAEGDAPGPR GEAGGQAEAR ENGEEAKELP GETLESKNTQ NDFEVHIVQV ENDEI | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |