Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CETN2 / Centrin 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CETN2 / Centrin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5820-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917999
  • 183.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004335.1
CETN2 / Centrin 2 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1069
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CETN2
Recombinant Protein
E. coli
MASNFKKANM ASSSQRKRMS PKPELTEEQK QEIREAFDLF DADGTGTIDV KELKVAMRAL GFEPKKEEIK KMISEIDKEG TGKMNFGDFL TVMTQKMSEK DTKEEILKAF KLFDDDETGK ISFKNLKRVA KELGENLTDE ELQEMIDEAD RDGDGEVSEQ EFLRIMKKTS LY
Videos