missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ceruloplasmin Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ceruloplasmin, was expressed in the hosts and tags indicated.

183.00€ - 1926.00€

Especificaciones

Nombre Ceruloplasmin Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16046591 Ver documentos enQuireBio™
QP8808-EC-100UG
100 μg 437.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16056591 Ver documentos enQuireBio™
QP8808-EC-10UG
10 μg 183.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16066591 Ver documentos enQuireBio™
QP8808-EC-1MG
1 mg 1926.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16076591 Ver documentos enQuireBio™
QP8808-EC-200UG
200 μg 726.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16086591 Ver documentos enQuireBio™
QP8808-EC-500UG
500 μg 1210.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16096591 Ver documentos enQuireBio™
QP8808-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Ceruloplasmin Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_000087.1
Recombinant Protein
E. coli
ILGPQLHADV GDKVKIIFKN MATRPYSIHA HGVQTESSTV TPTLPGETLT YVWKIPERSG AGTEDSACIP WAYYSTVDQV KDLYSGLIGP LIVCRRPYLK VFNPRRKLEF ALLFLVFDEN ESWYLDDNIK TYSDHPEKVN KDDEEFIESN KMHAINGRMF GNLQGLTMHV GDEVNWYLMG MGNEIDLHTV HFHGHSFQYK HRGVYSSDVF DIFPGTYQTL EMFPRTPGIW LLHCHVTDHI HAGM
1356
CP