missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ceruloplasmin Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ceruloplasmin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8808-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056591

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Especificaciones

NP_000087.1
Ceruloplasmin Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1356
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CP
Recombinant Protein
E. coli
ILGPQLHADV GDKVKIIFKN MATRPYSIHA HGVQTESSTV TPTLPGETLT YVWKIPERSG AGTEDSACIP WAYYSTVDQV KDLYSGLIGP LIVCRRPYLK VFNPRRKLEF ALLFLVFDEN ESWYLDDNIK TYSDHPEKVN KDDEEFIESN KMHAINGRMF GNLQGLTMHV GDEVNWYLMG MGNEIDLHTV HFHGHSFQYK HRGVYSSDVF DIFPGTYQTL EMFPRTPGIW LLHCHVTDHI HAGM
Videos
Documentos