Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7591-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193668.1
Centromere protein 1
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
23421
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ITGB3BP
Recombinant Protein
E. coli
MPVKRSLKLD GLLEENSFDP SKITRKKSVI TYSPTTGTCQ MSLFASPTSS EEQKHRNGLS NEKRKKLNHP SLTESKESTT KDNDEFMMLL SKVEKLSEEI MEIMQNLSSI QALEGSRELE NLIGISCASH FLKREMQKTK ELMTKVNKQK LFEKSTGLPH KASRHLDSYE FLKAILN