Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5821-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001284697.1
Centrin-3 Protein
Research Use Only
CETN3
Recombinant Protein
E. coli
MSLALRSELV VDKTKRKKRR ELSEEQKQEI KDAFELFDTD KDEAIDYHEL KVAMRALGFD VKKADVLKIL KDYDREATGK ITFEDFNEVV TDWILERDPH EEILKAFKLF DDDDSGKISL RNLRRVAREL GENMSDEELR AMIEEFDKDG DGEINQEEFI AIMTGDI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1070
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol