Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CENPA Protein
A cDNA sequence encoding the CENPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Especificaciones
Nombre CENPA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15947108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11387-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15937108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11387-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15927108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11387-1MG
1 mg
5905.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CENPA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CENPA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 100mM sodium chloride, and 6M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGPRRRSRKP EAPRRRSPSP TPTPGPSRRG PSLGASSHQH SRRRQGWLKE IRKLQKSTHL LIRKLPFSRL AREICVKFTR GVDFNWQAQA LLALQEAAEA FLVHLFEDAY LLTLHAGRVT LFPKDVQLAR RIRGLEEGLG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.