Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CECR1 Protein
A cDNA sequence encoding the CECR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | CECR1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957098
|
enQuireBio™
QP11384-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937098
|
enQuireBio™
QP11384-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947098
|
enQuireBio™
QP11384-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CECR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CECR1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
IDETRAHLLL KEKMMRLGGR LVLNTKEELA NERLMTLKIA EMKEAMRTLI FPPSMHFFQA KHLIERSQVF NILRMMPKGA ALHLHDIGIV TMDWLVRNVT YRPHCHICFT PRGIMQFRFA HPTPRPSEKC SKWILLEDYR KRVQNVTEFD DSLLRNFTLV TQHPEVIYTN QNVVWSKFET IFFTISGLIH YAPVFRDYVF RSMQEFYEDN VLYMEIRARL LPVYELSGEH HDEEWSVKTY QEVAQKFVET HPEFIGIKII YSDHRSKDVA VIAESIRMAM GLRIKFPTVV AGFDLVGHED TGHSLHDYKE ALMIPAKDGV KLPYFFHAGE TDWQGTSIDR NILDALMLNT TRIGHGFALS KHPAVRTYSW KKDIPIEVCP ISNQVLKLVS DLRNHPVATL MATGHPMVIS SDDPAMFGAK GLSYDFYEVF MGIGGMKADL RTLKQLAMNS IKYSTLLESE KNTFMEIWKK RWDKFIADVA TKLEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |