Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEBPG / CEBP gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEBPG / CEBP gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6946-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001239225.1
CEBPG / CEBP gamma Protein
Research Use Only
CEBPG
Recombinant Protein
E. coli
MSKISQQNST PGVNGISVIH TQAHASGLQQ VPQLVPAGPG GGGKAVAPSK QSKKSSPMDR NSDEYRQRRE RNNMAVKKSR LKSKQKAQDT LQRVNQLKEE NERLEAKIKL LTKELSVLKD LFLEHAHNLA DNVQSISTEN TTADGDNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1054
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol