Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002474.4
ID de gen (Entrez) 4680
Nombre CEACAM6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15967939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5813-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15987939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5813-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15977939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5813-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15997939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5813-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15907949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5813-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15917949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5813-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002474.4
CEACAM6 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4680
Research Use Only
CEACAM6
Recombinant Protein
E. coli
KLTIESTPFN VAEGKEVLLL AHNLPQNRIG YSWYKGERVD GNSLIVGYVI GTQQATPGPA YSGRETIYPN ASLLIQNVTQ NDTGFYTLQV IKSDLVNEEA TGQFHVYPEL PKPSISSNNS NPVEDKDAVA FTCEPEVQNT TYLWWVNGQS LPVSPRLQLS NGNMTLTLLS VKRNDAGSYE CEIQNPASAN RSDPVTLNVL YGPDGPTISP SKANYRPGEN LNLSCHAASN PPAQYSWFIN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYMCQAHNS ATGLNRTTVT MITVSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.