Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5813-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002474.4
CEACAM6 Protein
Research Use Only
CEACAM6
Recombinant Protein
E. coli
KLTIESTPFN VAEGKEVLLL AHNLPQNRIG YSWYKGERVD GNSLIVGYVI GTQQATPGPA YSGRETIYPN ASLLIQNVTQ NDTGFYTLQV IKSDLVNEEA TGQFHVYPEL PKPSISSNNS NPVEDKDAVA FTCEPEVQNT TYLWWVNGQS LPVSPRLQLS NGNMTLTLLS VKRNDAGSYE CEIQNPASAN RSDPVTLNVL YGPDGPTISP SKANYRPGEN LNLSCHAASN PPAQYSWFIN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYMCQAHNS ATGLNRTTVT MITVSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4680
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol