Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5813-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907949
  • 1210.00€ / 500 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_002474.4
CEACAM6 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4680
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CEACAM6
Recombinant Protein
E. coli
KLTIESTPFN VAEGKEVLLL AHNLPQNRIG YSWYKGERVD GNSLIVGYVI GTQQATPGPA YSGRETIYPN ASLLIQNVTQ NDTGFYTLQV IKSDLVNEEA TGQFHVYPEL PKPSISSNNS NPVEDKDAVA FTCEPEVQNT TYLWWVNGQS LPVSPRLQLS NGNMTLTLLS VKRNDAGSYE CEIQNPASAN RSDPVTLNVL YGPDGPTISP SKANYRPGEN LNLSCHAASN PPAQYSWFIN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYMCQAHNS ATGLNRTTVT MITVSG
Videos