missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM4 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5812-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15937939

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001808.2
CEACAM4 Protein
Research Use Only
CEACAM4
Recombinant Protein
Yeast
FTIEALPSSA AEGKDVLLLA CNISETIQAY YWHKGKTAEG SPLIAGYITD IQANIPGAAY SGRETVYPNG SLLFQNITLE DAGSYTLRTI NASYDSDQAT GQLHVHQNNV PGLPVGAVAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1089
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales