Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM1 / CD66a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM1 / CD66a, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001020083.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 634 |
Nombre | CEACAM1 / CD66a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987919
|
enQuireBio™
QP5811-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907929
|
enQuireBio™
QP5811-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997919
|
enQuireBio™
QP5811-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917929
|
enQuireBio™
QP5811-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927929
|
enQuireBio™
QP5811-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937929
|
enQuireBio™
QP5811-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001020083.1 | |
CEACAM1 / CD66a Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
634 | |
Research Use Only | |
CEACAM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QLTTESMPFN VAEGKEVLLL VHNLPQQLFG YSWYKGERVD GNRQIVGYAI GTQQATPGPA NSGRETIYPN ASLLIQNVTQ NDTGFYTLQV IKSDLVNEEA TGQFHVYPEL PKPSISSNNS NPVEDKDAVA FTCEPETQDT TYLWWINNQS LPVSPRLQLS NGNRTLTLLS VTRNDTGPYE CEIQNPVSAN RSDPVTLNVT YGPDTPTISP SDTYYRPGAN LSLSCYAASN PPAQYSWLIN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYTCHANNS VTGCNRTTVK TIIVTELSPV VAKPQIKASK TTVTGDKDSV NLTCSTNDTG ISIRWFFKNQ SLPSSERMKL SQGNTTLSIN PVKREDAGTY WCEVFNPISK NQSDPIMLNV NYNALPQENG LSPG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |