Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM1 / CD66a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM1 / CD66a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5811-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937929
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020083.1
CEACAM1 / CD66a Protein
Research Use Only
CEACAM1
Recombinant Protein
E. coli
QLTTESMPFN VAEGKEVLLL VHNLPQQLFG YSWYKGERVD GNRQIVGYAI GTQQATPGPA NSGRETIYPN ASLLIQNVTQ NDTGFYTLQV IKSDLVNEEA TGQFHVYPEL PKPSISSNNS NPVEDKDAVA FTCEPETQDT TYLWWINNQS LPVSPRLQLS NGNRTLTLLS VTRNDTGPYE CEIQNPVSAN RSDPVTLNVT YGPDTPTISP SDTYYRPGAN LSLSCYAASN PPAQYSWLIN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYTCHANNS VTGCNRTTVK TIIVTELSPV VAKPQIKASK TTVTGDKDSV NLTCSTNDTG ISIRWFFKNQ SLPSSERMKL SQGNTTLSIN PVKREDAGTY WCEVFNPISK NQSDPIMLNV NYNALPQENG LSPG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
634
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol