Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN2AIP N-terminal-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDKN2AIP N-terminal-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5808-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937909
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_542387.1
CDKN2AIP N-terminal-like Protein
Research Use Only
CDKN2AIPNL
Recombinant Protein
E. coli
MVGGEAAAAV EELVSGVRQA ADFAEQFRSY SESEKQWKAR MEFILRHLPD YRDPPDGSGR LDQLLSLSMV WANHLFLGCS YNKDLLDKVM EMADGIEVED LPQFTTRSEL MKKHQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
91368
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol