missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK5RAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK5RAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | CDK5RAP3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987068
|
enQuireBio™
QP11376-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977068
|
enQuireBio™
QP11376-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967068
|
enQuireBio™
QP11376-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CDK5RAP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CDK5RAP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDHQHVPID IQTSKLLDWL VDRRHCSLKW QSLVLTIREK INAAIQDMPE SEEIAQLLSG SYIHYFHCLR ILDLLKGTEA STKNIFGRYS SQRMKDWQEI IALYEKDNTY LVELSSLLVR NVNYEIPSLK KQIAKCQQLQ QEYSRKEEEC QAGAAEMREQ FYHSCKQYGI TGENVRGELL ALVKDLPSQL AEIGAAAQQS LGEAIDVYQA SVGFVCESPT EQVLPMLRFV QKRGNSTVYE WRTGTEPSVV ERPHLEELPE QVAEDAIDWG DFGVEAVSEG TDSGISAEAA GIDWGIFPES DSKDPGGDGI DWGDDAVALQ ITVLEAGTQA PEGVARGPDA LTLLEYTETR NQFLDELMEL EIFLAQRAVE LSEEADVLSV SQFQLAPAIL QGQTKEKMVT MVSVLEDLIG KLTSLQLQHL FMILASPRYV DRVTEFLQQK LKQSQLLALK KELMVQKQQE ALEEQAALEP KLDLLLEKTK ELQKLIEADI SKRYSGRPVN LMGTSL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |