Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5806-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937899
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001157882.1
CDK5 Protein
Research Use Only
CDK5
Recombinant Protein
E. coli
MQKYEKLEKI GEGTYGTVFK AKNRETHEIV ALKRVRLDDD DEGVPSSALR EICLLKELKH KNIVRLHDVL HSDKKLTLVF EFCDQDLKKY FDSCNGDLDP EIVKSFLFQL LKGLGFCHSR NVLHRDLKPQ NLLINRNGEL KLADFGLARA FGIPVRCYSA EVVTLWYRPP DVLFGAKLYS TSIDMWSAGC IFAELANAGR PLFPGNDVDD QLKRIFRLLG TPTEEQWPSM TKLPDYKPYP MYPATTSLVN VVPKLNATGR DLLQNLLKCN PVQRISAEEA LQHPYFSDFC PP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1020
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol