Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK3 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 1018 |
---|---|
Nombre | CDK3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CDK3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957068
|
enQuireBio™
QP11375-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937068
|
enQuireBio™
QP11375-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947068
|
enQuireBio™
QP11375-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
1018 | |
Research Use Only | |
CDK3 | |
Human | |
His | |
The CDK3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
CDK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDMFQKV EKIGEGTYGV VYKAKNRETG QLVALKKIRL DLEMEGVPST AIREISLLKE LKHPNIVRLL DVVHNERKLY LVFEFLSQDL KKYMDSTPGS ELPLHLIKSY LFQLLQGVSF CHSHRVIHRD LKPQNLLINE LGAIKLADFG LARAFGVPLR TYTHEVVTLW YRAPEILLGS KFYTTAVDIW SIGCIFAEMV TRKALFPGDS EIDQLFRIFR MLGTPSEDTW PGVTQLPDYK GSFPKWTRKG LEEIVPNLEP EGRDLLMQLL QYDPSQRITA KTALAHPYFS SPEPSPAARQ YVLQRFRH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |