missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CDK2 / p33 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK2 / p33, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5804-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15977879

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001277159.1
CDK2 / p33 Protein
Research Use Only
CDK2
Recombinant Protein
E. coli
MENFQKVEKI GEGTYGVVYK ARNKLTGEVV ALKKIRLDTE TEGVPSTAIR EISLLKELNH PNIVKLLDVI HTENKLYLVF EFLHQDLKKF MDASALTGIP LPLIKSYLFQ LLQGLAFCHS HRVLHRDLKP QNLLINTEGA IKLADFGLAR AFGVPVRTYT HEVVTLWYRA PEILLGCKYY STAVDIWSLG CIFAEMVTRR ALFPGDSEID QLFRIFRTLG TPDEVVWPGV TSMPDYKPSF PKWARQDFSK VVPPLDEDGR SLLSQMLHYD PNKRISAKAA LAHPFFQDVT KPVPHLRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1017
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales