Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDA Protein
A cDNA sequence encoding the CDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 978
Nombre CDA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CDA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944208
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10546-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934208
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10546-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924208
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10546-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
978
Research Use Only
CDA
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAQKRPACTL KPECVQQLLV CSQEAKQSAY CPYSHFPVGA ALLTQEGRIF KGCNIENACY PLGICAERTA IQKAVSEGYK DFRAIAIASD MQDDFISPCG ACRQVMREFG TNWPVYMTKP DGTYIVMTVQ ELLPSSFGPE DLQKTQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
CDA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity :> 3.5unit/mg. One unit of activity was defined as the amount required to deaminate 1.0 umole of cytidine per min at pH 7.5 at 250C.
Human
His
The CDA solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 2mM EDTA, 100mM NaCl and 40% Glycerol.