missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD9 Protein
A cDNA sequence encoding the CD9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 928 |
---|---|
Nombre | CD9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD9 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986988
|
enQuireBio™
QP11354-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976988
|
enQuireBio™
QP11354-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966988
|
enQuireBio™
QP11354-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
928 | |
Research Use Only | |
CD9 | |
Human | |
His | |
The CD9 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
CD9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSHKDEVI KEVQEFYKDT YNKLKTKDEP QRETLKAIHY ALNCCGLAGG VEQFISDICP KKDVLETFTV KSCPDAIKEV FDNKFHI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |