Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8B Protein
A cDNA sequence encoding the CD8B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 926 |
---|---|
Nombre | CD8B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD8B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
926 | |
Research Use Only | |
CD8B | |
Human | |
His | |
The CD8B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CD8B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLQQTPAY IKVQTNKMVM LSCEAKISLS NMRIYWLRQR QAPSSDSHHE FLALWDSAKG TIHGEEVEQE KIAVFRDASR FILNLTSVKP EDSGIYFCMI VGSPELTFGK GTQLSVVDFL PTTAQPTKKS TLKKRVCRLP RPETQKGPLC SP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |