missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD81 / TAPA-1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD81 / TAPA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5797-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15917839

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001284578.1
CD81 / TAPA-1 Protein
Research Use Only
Cd81
Recombinant Protein
E. coli
FVNKDQIAKD VKQFYDQALQ QAVVDDDANN AKAVVKTFHE TLDCCGSSTL TALTTSVLKN NLCPSGSNII SNLFKEDCHQ KIDDLFSGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
975
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales