Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD81 / TAPA-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD81 / TAPA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5797-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937839
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
19-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001284578.1
CD81 / TAPA-1 Protein
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
975
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Cd81
Recombinant Protein
E. coli
FVNKDQIAKD VKQFYDQALQ QAVVDDDANN AKAVVKTFHE TLDCCGSSTL TALTTSVLKN NLCPSGSNII SNLFKEDCHQ KIDDLFSGK