Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD79B Protein
A cDNA sequence encoding the CD79B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 974
Nombre CD79B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD79B
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11348-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15926968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11348-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15996958
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11348-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15906968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11348-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15936968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11348-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
974
Research Use Only
CD79B
Human
His
CD79B protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol.
CD79B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARSEDR YRNPKGSACS RIWQSPRFIA RKRGFTVKMH CYMNSASGNV SWLWKQEMDE NPQQLKLEKG RMEESQNESL ATLTIQGIRF EDNGIYFCQQ KCNNTSEVYQ GCGTELRVMG FSTLAQLKQR NTLKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.