Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5794-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006128.1
CD7 Protein
Research Use Only
CD7
Recombinant Protein
Yeast
AQEVQQSPHC TTVPVGASVN ITCSTSGGLR GIYLRQLGPQ PQDIIYYEDG VVPTTDRRFR GRIDFSGSQD NLTITMHRLQ LSDTGTYTCQ AITEVNVYGS GTLVLVTEEQ SQGWHRCSDA PPRASALPAP PTGSALPDPQ TASALPDPPA ASALP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
924
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol