Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD7, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006128.1
ID de gen (Entrez) 924
Nombre CD7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15907819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5794-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15927819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5794-YE-1MG
1 mg
2765.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15917819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5794-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15937819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5794-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15947819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5794-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15957819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5794-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_006128.1
CD7 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
924
Research Use Only
CD7
Recombinant Protein
Yeast
AQEVQQSPHC TTVPVGASVN ITCSTSGGLR GIYLRQLGPQ PQDIIYYEDG VVPTTDRRFR GRIDFSGSQD NLTITMHRLQ LSDTGTYTCQ AITEVNVYGS GTLVLVTEEQ SQGWHRCSDA PPRASALPAP PTGSALPDPQ TASALPDPPA ASALP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.